Learn More
Bromuro de antimonio(III), 99,995% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11301798 10 g 10 g
11311798 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011686.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7789-61-9 | Molecular Formula: Br3Sb | Molecular Weight: 361.472 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-61-9
Fórmula molecular Br3Sb
Peso molecular (g/mol) 361.472
Número MDL MFCD00016317
Clave InChI RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
Nombre IUPAC tribromoestibano
SMILES Br[Sb](Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 280°C
Nombre del producto químico o material Antimony(III) bromide
Punto de fusión 96.6°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.74
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.148 g/mL
Número UN UN3260
Índice Merck 14,706
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.48
Porcentaje de pureza 99.995%