Learn More
Acetato de antimonio (III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345009 10 g 10 g
11365009 100 g 100 g
11355009 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087657.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6923-52-0 | C6H9O6Sb | 298.892 g/mol
Antimony(III) acetate is a catalyst used in the production of synthetic fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6923-52-0
Fórmula molecular C6H9O6Sb
Peso molecular (g/mol) 298.892
Número MDL MFCD00014974
Clave InChI JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony triacetate, antimony iii acetate, antimony acetate, acetic acid, antimony 3+ salt, octan antimonity czech, antimony 3+ triacetate, acetic acid, antimony 3+ salt 3:1, acetic acid, trianhydride with antimonic acid h3sbo3, acetic acid, antimony salt, octan antimonity
PubChem CID 23354
Nombre IUPAC antimonio(3 +); triacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony (III) acetate
Cantidad 10 g
Número UN UN1549
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.88
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(III) acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony(III) acetate