Learn More
Varilla rota de antimonio, 12,7 mm de diámetro x varias longitudes, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444935 2 kg 2 Kg
15434935 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045047.A3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: Piezas rotas de varilla fundida
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-36-0
Fórmula molecular Sb
Peso molecular (g/mol) 121.76
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray rod
Cantidad 2 kg
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Formulario Piezas rotas de varilla fundida
Nombre IUPAC antimonio