Learn More
Antimonio, +99 %, polvo, 0,15 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10378520 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10378520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192450100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony
Color Gris
Nombre de nota p.a., 0.15 mm
CAS 7440-36-0
Punto de fusión 630°C
Punto de ebullición 1635°C
Densidad 6.68
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Formulario Polvo
Fórmula molecular Sb
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Índice Merck 15, 683
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sb]
Nombre IUPAC antimonio
Peso molecular (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.75
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony, powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.