Learn More
Antifungal agent 1, MedChemExpress
Código de producto. 16474766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474766 100 mg 100 miligramos
16460077 50 mg 50 miligramos
16453688 10 mg 10 miligramos
16446427 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102025
MedChemExpress Antifungal agent 1 is a potent antifungal agent.
Antifungal agent 1 is a potent antifungal agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antifungal agent 1
Forma física Solid
CAS 1265166-14-0
Color Black
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H13ClN2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (283.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 63°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2)C(N(C)C3=C4C=C(O)C=C3)=C4C1=O
Peso molecular (g/mol) 352.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.77
Porcentaje de pureza 98.0%