Learn More
Acetato de antida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418149 1 mg 1 miligramo
15408149 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66692.M^
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112568-12-4
Fórmula molecular C82H108ClN17O14
Peso molecular (g/mol) 1591.32
Número MDL MFCD00133104,MFCD00133104
Clave InChI QRYFGTULTGLGHU-NBERXCRTSA-N
Sinónimo antide, iturelix, antide acetate, nal-lys-gnrh, unii-94055uoq3y, nal-lys-gnrhant, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, n-acetyl-3-naphhalen-2-yl-d-alanyl-p-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-nicotinyl-l-lysyl-n sup 6-nicotinyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-isopropyl-l-lysyl-l-prolyl-d-alaninamide, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, iturelix usan:inn
PubChem CID 16130938
Nombre IUPAC (2S)-N-[(1R)-1-{[(1S)-1-{[(2S)-1-[(2S)-2-{[(1R)-1-carbamoiletil]carbamoil}pirrolidina-1-il]-1-oxo-6-[(propano-2-il)amino]hexano-2-il]carbamoil}-3-metilbutil]carbamoil}-5-[(piridina-3-yl)formamida]pentil]-2-[(2S)-2-[(2R)-2-[(2R)-3-(4-clorofenil)-2-[(2R)-2-acetamida-3-(naftaleno-2-il)propanamida]propanamida]-3-(piridina-3-il)propanamida]-3-hidroxipropanamida]-6-[(piridina-3-il)formamida]hexanamida
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@H](C)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antide acetate
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1591.3
Forma física Sólido