Learn More
Anticefepima (> 90%), CTR
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Anticefepime |
| CAS | 97164-57-3 |
| Fórmula molecular | C19H24N6O5S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[[(6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-pyrrolidinium inner salt, Cefepime Impurity A, Cefepime EP Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N6O5S2/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29)/b23-12+/t13-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[N+]3(C)CCCC3)/c4csc(N)n4 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-3-[(1-metilpirrolidin-1-io-1-il)metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 480.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.125 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?