Descripción
El vector de control positivo de expresión de anticuerpos es un control de expresión de mamíferos que expresa una IgG completa de conejo. Se puede utilizar como control de expresión positiva para sistemas de expresión transitorios como el sistema de expresión Expi293™, el sistema de expresión FreeStyle™ 293 y el sistema de expresión FreeStyle™ MAX CHO.
Expresa IgG de conejo en ∼ 250 mg/l en el sistema de expresión Expi293™
Contiene material suficiente para la transfección de hasta 150 ml de cultivo en suspensión los sistemas Expi293™ y FreeStyle™
Se proporcionan protocolos para cuantificar la expresión de IgG de conejo del vector de control positivo
El vector de control positivo que expresa anticuerpos contiene una mezcla optimizada de genes de cadena pesada y de cadena ligera de IgG. Este control se incluye en el kit de sistema de expresión Expi293™.
El vector de control positivo que expresa anticuerpos contiene una mezcla optimizada de genes de cadena pesada y de cadena ligera de IgG. Este control se incluye en el kit de sistema de expresión Expi293™.
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vector de expresión de mamíferos |
| Agente de selección (eucariótico) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenido y almacenamiento | 150 μg a 1 mg/mL Conservar a una temperatura de 2-8°C o conservar a largo plazo a -20°C. |
| Plásmido | Plasmídico de alto número de copias |
| Promotor del marcador de selección | Promotor de SV40 |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Cantidad | 5 reacciones |
| Mostrar más |