Learn More
MP Biomedicals™ Diluyente de anticuerpos, normal, 125 ml
Código de producto. 11444346 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444346 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 11444346 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08980641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    156.45€ / 125 ml
    Ahorro 8.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Solución salina tamponada con fosfato estéril lista para usar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diluyente de anticuerpos normal
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como diluyente, inmunoensayos
Cantidad 125 mL