Learn More
Antiblaze V6, TRC
Código de producto. 17990915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990915 25 mg 25 miligramos
17901205 100 mg 100 miligramos
17943215 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA69740025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38051-10-4
Fórmula molecular C13 H24 Cl6 O8 P2
Peso molecular (g/mol) 582.99
Sinónimo Phosphoric acid, 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediyl tetrakis(2-chloroethyl) ester (9CI), Phosphoric acid, bis(2-chloroethyl) ester, diester with 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediol (7CI), 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediol 2-chloroethanol phosphate (1:4:2), 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediyl bis[bis(2-chloroethyl) phosphate], 2,2-Bis(chloromethyl)trimethylene bis[bis(2-chloroethyl) phosphate], 2,2-Bis-(chloromethyl)-propane-1,3-diyltetrakis(2-chloroethyl) bisphosphate, Amgard V 6, Antiblaze 100, Antiblaze AB 100, Antiblaze V 6, Celltech 60, 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediol bis[di-(2-chloroethyl) phosphate], Phosgard 2XC20, Tetrakis(2-chlorethyl)dichloroisopentyldiphosphate, Tolgard V 6, V 6, V 6 (fireproofing agent), Phosphoric acid, 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediyl tetrakis(2-chloroethyl) ester (9CI), Phosphoric acid, bis(2-chloroethyl) ester, diester with 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediol (7CI), 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediol 2-chloroethanol phosphate (1:4:2), 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediyl bis[bis(2-chloroethyl) phosphate], 2,2-Bis(chloromethyl)trimethylene bis[bis(2-chloroethyl) phosphate], 2,2-Bis-(chloromethyl)-propane-1,3-diyltetrakis(2-chloroethyl) bisphosphate, Amgard V 6, Antiblaze 100, Antiblaze AB 100, Antiblaze V 6, Celltech 60, Phosgard 2XC20, Tetrakis(2-chlorethyl)dichloroisopentyldiphosphate, Tolgard V 6, V 6, V 6 (fireproofing agent)
Nombre IUPAC [2-[bis(2-cloroetoxi)fosforiloximetilo]-3-cloro-2-(clorometil)propilo] bis(2-cloroetilo) fosfato
SMILES ClCCOP(=O)(OCCCl)OCC(CCl)(CCl)COP(=O)(OCCCl)OCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antiblaze V6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24Cl6O8P2/c14-1-5-22-28(20,23-6-2-15)26-11-13(9-18,10-19)12-27-29(21,24-7-3-16)25-8-4-17/h1-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.9078
Porcentaje de pureza >95%