Learn More
Antibiotic-5d, MedChemExpress
Código de producto. 16474466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474466 100 mg 100 miligramos
16465917 5 mg 5 miligramos
16459736 50 mg 50 miligramos
16443188 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100833
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antibiotic-5d
Forma física Solid
CAS 251349-54-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18N2O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CSC([C@H]2N(C(OC(C)(C)C)=O)CCC2)=N1)O
Peso molecular (g/mol) 298.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.36
Porcentaje de pureza 98.35%