missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZAP-70 Mouse anti-Human, PE, Clone: 1E7.2, BD

Código de producto. 15856008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15856008 50 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15856008 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 344635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Anti–ZAP-70, clone 1E7.2, is generated from the fusion of AG8.553 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a ZAP-70 peptide 282-307 conjugated to KLH.

Anti–ZAP-70 is a 70-kilodalton (kd) protein kinase, a member of the Syk family of protein tyrosine kinases that is associated with the zeta chain of the CD3/TCR complex. Anti–ZAP-70 plays a crucial role in T-cell signal transduction and thymocyte development.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZAP-70
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1E7.2
Concentración 12.5μg/mL
Conjugado PE
Formulación Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ZAP-70 peptide 282-307 conjugated to KLH
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.