Learn More
anti-WEE1 & FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16072478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
16072478 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16072478 Proveedor Abnova N.º de proveedor DI0193.1Set
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Immunofluorescence
Especificaciones
Antígeno WEE1
Aplicaciones In situ PLA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica WEE1
Alias de gen DKFZp686I18166/FLJ16446/WEE1A/WEE1hu
Símbolos de los genes WEE1
Cantidad 1 Set
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7465/23291
Incluye Antibody pair set content: 1. WEE1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FBXW11 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto WEE1 & FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair