Learn More
anti-TP53, FOXO3 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16151204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16151204 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16151204 Proveedor Abnova N.º de proveedor DI0231.1Set
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Includes
TP53 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); FOXO3 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the TP53 protein, and the other against the FOXO3 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Antígeno TP53
Aplicaciones In situ PLA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica TP53
Alias de gen FLJ92943/LFS1/TRP53/p53
Símbolos de los genes TP53
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7157/2309
Incluye Antibody pair set content: 1. TP53 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FOXO3 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto TP53 & FOXO3 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Formulario Purified
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.