missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR alpha beta Mouse anti-Human, Brilliant Violet 510, Clone: T10B9.1A-31, BD

Código de producto. 15812949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15812949 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15812949 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 563625

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The T10B9.1A-31 monoclonal antibody specifically binds to a monomorphic determinant on the αβ T-cell receptor expressed on greater than 95% of normal peripheral blood CD3+ T cells. The αβ TCR recognizes a peptide bound to MHC leading to T-cell activation. The T10B9.1A-31 antibody induces T-cell activation in the immobilized form and is useful in flow cytometry for studying αβ+ T-cell populations.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCR alpha beta
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon T10B9.1A-31
Conjugado Brilliant Violet 510
Descripción αβ TCR; TCR alpha-beta
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Peripheral Blood T Cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgM κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.