missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-SUCNR1/GPR91, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 14 publications
Marca: Novus Biologicals NBP1-00861SS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SUCNR1/GPR91 Polyclonal specifically detects SUCNR1/GPR91 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, In vitro assay.Especificaciones
| SUCNR1/GPR91 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| GPR91G protein-coupled receptor 91, G-protein coupled receptor 91, P2Y purinoceptor 1, P2Y purinoceptor 1-like, succinate receptor 1 | |
| Rabbit | |
| 38 kDa | |
| 0.025 mg | |
| Primary | |
| GPR91 (A135) detects endogenous levels of GPR91 protein. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, In vitro assay | |
| Q9BXA5 | |
| SUCNR1 | |
| A synthetic peptide made to an internal portion of the human GPR91 protein (between residues 100-200) [Uniprot: Q9BXA5] | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 56670 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only