Learn More
Uvex™ Casco de seguridad antiestático
Código de producto. 17594126 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul cielo
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17594126 Azul cielo paquete de 25
17584126 Blanco paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17594126 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9780550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Casco antiestático con tres orificios de ventilación variables.
  • Casco de seguridad con ranuras para viseras UVEX, orejeras UVEX y lámparas de casco
  • Sistemas de adaptadores para accesorios UVEX
  • Arnés de suspensión con ajustadores de tamaño giratorios para un ajuste personalizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397
Color Azul cielo
Tipo de producto Casco de seguridad antiestático
Tamaño (métrico) Entre 52 y 61 cm
Modelo Borde largo
Ventilado/a Sí