Learn More
Clark Scientific™ Bandejas para derrames antiestáticas de poliestireno
Código de producto. 12928837
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
475 x 360 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12928837 475 x 360 mm paquete de 25
1 options
Código de producto. 12928837 Proveedor Clark Scientific™ N.º de proveedor AT1PK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.85€
    81.76€ / paquete de 25
    Ahorro 19.09€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Fabricadas con poliestireno antiestático y de alto impacto, estas bandejas de derrames son ideales en la mayoría de los entornos de investigación, científicos, de laboratorio y de otro tipo.
  • Fabricada con poliestireno antiestático de alto impacto
  • Profundidad suficiente para contener de forma segura incluso los derrames de líquidos más grandes
  • Limpie para su uso repetido
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 475 x 360 mm