Learn More
Honeywell™ North™ Dedales de nitrilo antiestáticos
Descripción
- La formulación de nitrilo patentada es cómoda y tiene un alto nivel de estiramiento.
- El bajo número de compuestos extraíbles da como resultado menos contaminación por parte de iones reactivos.
- Ayudan a eliminar las descargas electroestáticas dañinas en una amplia variedad de aplicaciones.
- Sin proteínas de látex naturales que puedan provocar reacciones alérgicas
- Grosor uniforme con excelente sensibilidad táctil
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma OSHA - 29 CFR 1915.157 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Dedales ESD |
| Tamaño | Medio |
| Mostrar más |