Learn More
anti-STAT5A, GHR Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Descripción
Includes
STAT5A rabbit purified polyclonal antibody (20μg); GHR mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the STAT5A protein, and the other against the GHR protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | STAT5A |
| Aplicaciones | In situ PLA |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | STAT5A |
| Alias de gen | MGF/STAT5 |
| Símbolos de los genes | STAT5A |
| Especie del huésped | Mouse, Rabbit |
| Cantidad | 1 Set |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.