Learn More
anti-STAT1, PTK2 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16121394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16121394 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16121394 Proveedor Abnova N.º de proveedor DI0469.1Set
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Includes
STAT1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); PTK2 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the STAT1 protein, and the other against the PTK2 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Antígeno STAT1
Aplicaciones In situ PLA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica STAT1
Alias de gen DKFZp686B04100/ISGF-3/STAT91
Símbolos de los genes STAT1
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6772/5747
Incluye Antibody pair set content: 1. STAT1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. PTK2 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto STAT1 & PTK2 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Formulario Purified
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.