Learn More
Brady™ Cinta de poliéster laminado antideslizante
Código de producto. 11721655 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11721655 Naranja 1 rollo
1 options
Código de producto. 11721655 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 078184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.65€
    88.15€ / 1 rollos
    Ahorro 1.50€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
La cinta de poliéster laminada antideslizante ayuda a prevenir resbalones y caídas en pisos mojados o resbaladizos.
  • La cinta de poliéster resistente tiene un respaldo adhesivo y está recubierta con miles de partículas de óxido de aluminio duradero.
  • La cinta antideslizante se adhiere permanentemente a pisos limpios y secos, resiste la grasa y el aceite y funciona en interiores o exteriores.
  • La cinta antideslizante está disponible en una variedad de colores y tamaños para adaptarse a todas sus necesidades de marcado de piso.
Especificaciones
Descripción Cinta antideslizante montada en rollo: naranja
Dimensiones (L x An) 18 m x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida
Longitud (imperial) 59.1 ft.
Longitud (métrico) 18 mm
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,162 mm
Anchura (imperial) 1,97 in
Anchura (métrico) 50 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Naranja
Material Poliéster