Descripción
- La cinta de poliéster resistente tiene un respaldo adhesivo y está recubierta con miles de partículas de óxido de aluminio duradero.
- La cinta antideslizante se adhiere permanentemente a pisos limpios y secos, resiste la grasa y el aceite y funciona en interiores o exteriores.
- La cinta antideslizante está disponible en una variedad de colores y tamaños para adaptarse a todas sus necesidades de marcado de piso.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | CINTA ANTIDESLIZANTE BLANCA 50MMX18M |
| Descripción | Cinta antideslizante montada en rollo: blanca |
| Dimensiones (L x An) | 18 m x 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida |
| Longitud (imperial) | 59.1 ft. |
| Longitud (métrico) | 18 m |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a +158 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +70 °C |
| Grosor | 0,162 mm |
| Mostrar más |