Learn More
Brady™ Cinta de poliéster laminada antideslizante con rayas
Código de producto. 11791645 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11791645 18 m x 150 mm 1 rollo
11781645 18 m x 100 mm 1 rollo
11751645 18 m x 25 mm 1 rollo
11771645 18 m x 75 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11791645 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 078150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    210.18€ / 1 rollos
    Ahorro 4.82€
    2% Descuento
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La cinta de poliéster laminada antideslizante con rayas ayuda a prevenir resbalones y caídas en pisos mojados o resbaladizos.
  • La cinta de poliéster resistente tiene un respaldo adhesivo y está recubierta con miles de partículas de óxido de aluminio duradero.
  • La cinta antideslizante se adhiere permanentemente a pisos limpios y secos, resiste la grasa y el aceite y funciona en interiores o exteriores.
  • La cinta antideslizante está disponible en una variedad de colores y tamaños para adaptarse a todas sus necesidades de marcado de piso.
Spezifikation
Alternate Part Number CINTA ANTIDESLIZANTE RAYADA 2
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2-2006, Certificado por NSFI para alta tracción, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Dimensiones (L x An) 18 m x 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida
Longitud (imperial) 60 ft.
Longitud (métrico) 18 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,162 mm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 150 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro con rayas amarillas
Material Poliéster
Tipo de producto Cinta antideslizante a rayas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.