Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IgG humana de proteína anti-SARS-CoV-2 S-RBD
Código de producto. 16851656 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato del kit de inmunoensayo:
Kit de ELISA con revestimiento
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Formato del kit de inmunoensayo unitSize
16851656 Kit de ELISA con revestimiento 96 tests
1 options
Código de producto. 16851656 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE3000396T
Mide cuantitativamente la IgG humana para 2019-nCoV s-RBD en suero y plasma
  • Kit de ELISA indirecto
  • La proteína recombinante S-RBD está revestida previamente en un pocillo de microplacas
  • Muestras o estándar añadidos al pocillo
  • Después de la incubación, se lavan los pocillos y se añade a cada pocillo IgG anti-humana conjugada con peroxidasa de rábano picante
    • Produce anticuerpo complejo de proteína recombinante humana anti-S-RBD IgG conjugado con HRP
  • Después de la incubación, los pocillos se lavan seguido del reactivo de tetrametilbenzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso NC_045512
Intervalo del ensayo De 6,25 a 200 ng/ml
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Descripción Pruebas: Placa de 1 x 96 pocillos
ensayo Indirecto
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Grado de kit de inmunoensayo Panel de combinación y adaptabilidad
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 1,5 h
ID. de UniProt P0DTC2
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Anti-SARS-CoV-2 S-RBD protein Human IgG E
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine