Learn More
anti-RPS6KA3, PDPK1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Descripción
Includes
RPS6KA3 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); PDPK1 mouse purified polyclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human
In situ PLA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RPS6KA3 |
| Aplicaciones | In situ PLA |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | RPS6KA3 |
| Alias de gen | CLS/HU-3/ISPK-1/MAPKAPK1B/MRX19/RSK/RSK2/S6K-alpha3/p90-RSK2/pp90RSK2 |
| Símbolos de los genes | RPS6KA3 |
| Especie del huésped | Mouse, Rabbit |
| Cantidad | 1 Set |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |