Learn More
RBP4, Human, Matched Antibody Pair (AP41), Abnova™
Descripción
Includes
Capture antibody: mouse monoclonal anti-RBP4, IgG1 Kappa (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-RBP4, IgG1 Lambda (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RBP4 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Descripción | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human RBP4. |
| génica | RBP4 |
| Símbolos de los genes | RBP4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 1 Set |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
For Research Use Only