Learn More
anti-Rat IgG2a, lambda, Clone: B39-4, BD
Descripción
Host Species: Rat
Clone: B39-4
Isotype: IgG2a, lambda
Species Reactivity: Ms
Immunogen: Trinitrophenyl-Keyhole Limpet Hemocyanin
Isotype Control
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rat IgG2a, lambda |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | B39-4 |
| Concentración | 0.2mg/mL |
| Conjugado | Brilliant Violet 711 |
| Especie del huésped | Rat |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Secondary |
| Mostrar más |