Learn More
Ras association (RalGDS/AF-6) domain family (N-terminal) member 8, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16153936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16153936 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16153936 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00011228D01P.100ug
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human RASSF8 protein.
Sequence: MELKVWVDGVQRIVCGVTEVTTCQEVVIALAQAIGRTGRYTLIEKWRDTERHLAPHENPIISLNKWGQYASDVQLILRRTGPSLSERPTSDSVARIPERTLYRQSLPPLAKLRPQIDKSIKRREPKRKSLTFTGGAKGLMDIFGKGKETEFKQKVLNNCKTTADELKKLIRLQTEKLQSIEKQLESNEIEIRFWEQKYNSNLEEEIVRLEQKIKRNDVEIEEEEFWENELQIEQENEKQLKDQLQEIRQKITECENKLKDYLAQIRTMESGLEAEKLQREVQEAQVNEEEVKGKIGKVKGEIDIQGQQSLRLENGIKAVERSLGQATKRLQDKEQELEQLTKELRQVNLQQFIQQTGTKVTVLPAEPIEIEASHADIERGIIILSDKQECKD
Especificaciones
Antígeno Ras association (RalGDS/AF-6) domain family (N-terminal) member 8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human RASSF8 protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica RASSF8
N.º de referencia del gen NM_007211.2
Alias de gen C12orf2/HoJ-1
Símbolos de los genes RASSF8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RASSF8 (NP_009142.2, 1 a.a. ∼ 392 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11228
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG