Learn More
anti-RALBP1, TRAF2 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Includes
RALBP1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); TRAF2 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the RALBP1 protein, and the other against the TRAF2 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifica
Specifica
| Antígeno | RALBP1 |
| Aplicaciones | In situ PLA |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | RALBP1 |
| Alias de gen | RIP1/RLIP1/RLIP76 |
| Símbolos de los genes | RALBP1 |
| Especie del huésped | Mouse, Rabbit |
| Cantidad | 1 Set |
| Estado normativo | RUO |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.