Learn More
BD Partículas magnéticas de anti-R-Ficoeritrina (PE)- DM IMag-DM, clon: E31-1459
Código de producto. 15859098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15859098 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15859098 Proveedor BD N.º de proveedor 557899
Separación celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar sin diluir a 4 °C.
Cantidad 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Separación celular