Learn More
anti-PTGS1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16048498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16048498 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16048498 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00005742PW1.1Set
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Includes
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-PTGS1 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-PTGS1 (50μg)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Especificaciones
Antígeno PTGS1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
génica PTGS1
Alias de gen COX1/COX3/PCOX1/PGG/HS/PGHS-1/PGHS1/PHS1/PTGHS
Símbolos de los genes PTGS1
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5742
Incluye Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-PTGS1 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-PTGS1 (50 ug)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only