Learn More
anti-PDGFRB, FLT1, Human, Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16181514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16181514 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16181514 Proveedor Abnova N.º de proveedor DI0624.1Set
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Includes
PDGFRB rabbit purified polyclonal antibody (20μg) , FLT1 mouse monoclonal antibody (40μg), Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
For use in in situ Proximity Ligation Assay.
Especificaciones
Antígeno PDGFRB
Aplicaciones In situ PLA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica PDGFRB
Alias de gen CD140B/JTK12/PDGF-R-beta/PDGFR/PDGFR1
Símbolos de los genes PDGFRB
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5159/2321
Incluye Antibody pair set content: 1. PDGFRB rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FLT1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto PDGFRB & FLT1 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only