missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-NRP1, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16192894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16192894 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16192894 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00008829AP62.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Capture antibody: mouse monoclonal anti-NRP1 (100μg) , Detection antibody: rabbit MaxPab affinity purified polyclonal anti-NRP1 (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

To detect and quantify protein level of human

Especificaciones

Antígeno NRP1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human NRP1.
génica NRP1
Alias de gen BDCA4/CD304/DKFZp686A03134/DKFZp781F1414/NP1/NRP/VEGF165R
Símbolos de los genes NRP1
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8829
Incluye Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-NRP1 (100 μg) 2. Detection antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-NRP1 (50 μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.