missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nrf2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Descripción
This antibody is predicted to react with cow, chimpanzee, rhesus monkey, gorilla and orangutan based on sequence homology.
NFE2 transcription factors. They share highly conserved regions that are distinct from other bZIP families, such as JUN and FOS , although remaining regions have diverged considerably from each other .
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nrf2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.9 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | NFE2L2 |
| N.º de referencia del gen | Q16236 |
| Alias de gen | NRF2, HEBP1; NF-E2-related factor 2; NFE2-related factor 2; nuclear factor erythroid 2-related factor 2; nuclear factor erythroid-derived 2-like 2; nuclear factor, erythroid derived 2, like 2 |
| Símbolos de los genes | NFE2L2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?