missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

nonmetastatic cells 3, protein expressed in, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16181965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16181965 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16181965 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00004832D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human NME3 protein.

Sequence: MICLVLTIFANLFPAACTGAHERTFLAVKPDGVQRRLVGEIVRRFERKGFKLVALKLVQASEELLREHYAELRERPFYGRLVKYMASGPVVAMVWQGLDVVRTSRALIGATNPADAPPGTIRGDFCIEVGKNLIHGSDSVESARREIALWFRADELLCWEDSAGHWLYE

Especificaciones

Antígeno non-metastatic cells 3, protein expressed in
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human NME3 protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica NME3
N.º de referencia del gen NM_002513
Alias de gen DR-nm23/KIAA0516/NDPK-C/NDPKC/NM23-H3/c371H6.2
Símbolos de los genes NME3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NME3 (NP_002504.2, 1 a.a. ∼ 169 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrine/Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4832
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.