missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

nonmetastatic cells 2, protein (NM23B) expressed in, Mouse, Clone: 1D3, Abnova™

Código de producto. 16191955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16191955 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16191955 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00004831M06.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant NME2.

Nucleoside diphosphate kinase (NDK) exists as a hexamer composed of 'A' (encoded by NME1) and 'B' (encoded by this gene) isoforms. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the same isoform have been found for this gene. Co-transcription of this gene and the neighboring upstream gene (NME1) generates naturally-occurring transcripts (NME1-NME2) which encode a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product. [provided by RefSeq]

Sequence: HYIDLKDRPFFPGLVKYMNSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVKSAEKEISLWFKPEELVDYKSCAHDWVYE

Especificaciones

Antígeno non-metastatic cells 2, protein (NM23B) expressed in
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D3
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant NME2.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica NME2
N.º de referencia del gen NM_002512
Alias de gen MGC111212/NDPK-B/NDPKB/NM23-H2/NM23B/puf
Símbolos de los genes NME2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NME2 (NP_002503, 51 a.a. ∼ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4831
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.