Descripción
The MHC Class II (I-A/I-E) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with activated c57bl/6 mouse spleen cells of mouse MHC Class II (I-A/I-E). This antibody recognizes mouse antigen. The MHC Class II (I-A/I-E) antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MHC Class II (I-A/I-E) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | M5/114.15.2 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Activated C57BL/6 mouse spleen cells |
| Método de purificación | Affinity purification |
| Cantidad | 500 μg |
| Mostrar más |