Learn More
Ambion™ Inhibidor de miARN Anti-miR™
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El miARN anti-miR™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C. Mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado |
| Descripción | Inhibidor de miARN anti-miR™, 5 nmol, sólido, polvo, mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado |
| Tipo de producto final | Inhibidor de miARN Anti-miR™ |
| Tipo de empaquetado | 1 unidad |
| Línea de productos | Ambión, Anti-miR |
| Tipo de producto | Inhibidor de miARN Anti-miR™ |
| Cantidad | 5 nmol |
| Tamaño de muestra | 5 nmol |
| Formulario | Polvo |