Learn More
Invitrogen™ Inhibidor de miARN Anti-miR™
Código de producto. 10680026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10680026 20 nmol cada uno
10299484 5 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10680026 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM17001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Inhibidor de miARN Anti-miR™
miRNA inhibitors are small, chemically modified single-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and inhibit endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by down-regulation of miRNA activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Inhibidor de Anti-miR™ miARN personalizado, 20 nmol, polvo, moléculas de ARN de doble cadena modificadas químicamente, diseñadas específicamente para enlazar e inhibir las moléculas de miARN endógeno y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación descendente de la actividad del miARN
Tipo de producto Inhibidor de Anti-miR™ miARN personalizado
Cantidad 20 nmol