Learn More
anti-MAPK11, MAP3K7IP1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
MAPK11 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); MAP3K7IP1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the MAPK11 protein, and the other against the MAP3K7IP1 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spécification
Spécification
| Antígeno | MAPK11 |
| Aplicaciones | In situ PLA |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | MAPK11 |
| Alias de gen | P38B/P38BETA2/PRKM11/SAPK2/SAPK2B/p38-2/p38Beta |
| Símbolos de los genes | MAPK11 |
| Especie del huésped | Mouse, Rabbit |
| Cantidad | 1 Set |
| Estado normativo | RUO |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.