Learn More
anti-MAP3K14, TRAF6 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16121514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
16121514 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16121514 Proveedor Abnova N.º de proveedor DI0618.1Set
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
MAP3K14 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); TRAF6 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human
In situ PLA
Especificaciones
Antígeno MAP3K14
Aplicaciones In situ PLA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica MAP3K14
Alias de gen FTDCR1B/HS/HSNIK/NIK
Símbolos de los genes MAP3K14
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9020/7189
Incluye Antibody pair set content: 1. MAP3K14 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. TRAF6 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto MAP3K14 & TRAF6 Protein Protein Interaction Antibody Pair