missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRAK1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™

Código de producto. 10622954
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10622954 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10622954 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 385600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Interleukin-1 receptor-associated kinase 1 (IRAK1) is a serine/threonine-protein kinase that plays a critical role in initiating innate immune response against foreign pathogens. IRAK is associated with Toll-like receptor (TLR) and IL-1R signaling pathways. It is rapidly recruited by MYD88 to the receptor-signaling complex upon TLR activation. IRAK′s association with MYD88 leads to IRAK1 phosphorylation by IRAK4 and subsequent autophosphorylation and kinase activation. Alternatively, IRAK1 can phosphorylate TIRAP to promote its ubiquitination and subsequent degradation. IRAK1 also phosphorylates the interferon regulatory factor 7 (IRF7) to induce its activation and translocation to the nucleus. This results in the transcriptional activiation of type I IFN genes, which drive the cell in an antiviral state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRAK1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica IRAK1
N.º de referencia del gen P51617
Alias de gen IL-1 Receceptor Associated Kinase, Interleukin-1 receptor-associated kinase 1, mPLK, IRAK, pelle, Pelle homolog, Pelle
Símbolos de los genes IRAK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the C-terminal region of human IRAK1( Interleukin 1 receptor-associated kinase 1)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3654
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.