Learn More
anti-IgM, BUV395, Clone: R6-60.2, BD
Descripción
Host Species: Rat
Clone: R6-60.2
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Ms
Immunogen: Pooled Mouse Ig
Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgM |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | R6-60.2 |
| Concentración | 0.2mg/mL |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Especie del huésped | Rat |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 50 μg |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Mouse |
| Mostrar más |