Learn More
anti-IgG1, PE, Clone: X40, BD
Código de producto. 17899290
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
17899290 100 μg paquete de 100
15815848 50 μg cada uno
2 options
Código de producto. 17899290
Marca: BD Biosciences 349043
The Mouse IgG1 antibody, clone X40, is derived from the hybridization of Sp2/0-Ag 14 mouse myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with KLH. The antibodies react specifically with keyhole limpet hemocyanin (KLH), an antigen not expressed on human cells or human cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG1
Clasificación Monoclonal
Clon X40
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Isotype IgG1