missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTLA-4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™

Código de producto. 13288288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13288288 200 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13288288 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA523967

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CTLA4 is a member of the immunoglobulin superfamilyand encodes a protein which transmits an inhibitory signal to Tcells. The protein contains a V domain, a transmembrane domain, anda cytoplasmic tail. Alternate transcriptional splice variants,encoding different isoforms, have been characterized. Themembrane-bound isoform functions as a homodimer interconnected by adisulfide bond, while the soluble isoform functions as a monomer.Mutations in this gene have been associated with insulin-dependentdiabetes mellitus, Graves disease, Hashimoto thyroiditis, celiacdisease, systemic lupus erythematosus, thyroid-associatedorbitopathy, and other autoimmune diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTLA-4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica CTLA4
N.º de referencia del gen P16410
Alias de gen CELIAC3, CTLA-4, GRD4, GSE, ICOS, IDDM12, CD152 isoform, celiac disease 3, cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 short spliced form, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4
Símbolos de los genes CTLA4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 50-78 amino acids from the N-terminal region of human IDDM12
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1493
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.