Learn More
BD Biosciences™ Anti-Human T-Lymphocyte Value Bundle 1 (RUO/GMP)
Código de producto. 15865868 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15865868 50 Tests 1 set
1 options
Código de producto. 15865868 Proveedor BD Biosciences™ N.º de proveedor 340407
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Monoclonal antibodies for detecting human antigens.
  • Contents:
    • CD4, CD69, CD3 antibody cocktail
    • CD2/CD2R activation control
    • CD8, CD69, CD3 antibody cocktail
    • CD3 Isotype: control cocktail
  • Research applications include studies of the following:
    • Activated T lymphocytes and T-lymphocyte subsets (helper/suppressor) in peripheral blood.
    • T-lymphocyte activation mechanisms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD4, CD2R, CD69, CD3, CD8
Aplicaciones Flow Cytometry
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Incluye Storage buffer: Phosphate buffered saline with BSA, beta-lactoglobulin, and 0.1% sodium azide.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2°C–8°C. Conjugated forms should not be frozen. Protect from exposure to light. Each reagent is stable until the expiration date shown on the bottle label when stored as directed.