Learn More
anti-HSPBP1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16073489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16073489 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16073489 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00023640PW1.1Set
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Includes
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-HSPBP1 (300μL), Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-HSPBP1 (50μL)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Especificaciones
Antígeno HSPBP1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
génica HSPBP1
Alias de gen FES1
Símbolos de los genes HSPBP1
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23640
Incluye Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-HSPBP1 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-HSPBP1 (50 ul)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only