missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

guanylate cyclase 1, soluble, alpha 2, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16199074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16199074 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16199074 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00002977A01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant GUCY1A2.

Soluble guanylyl (or guanylate) cyclases are heterodimeric enzymes consisting of an alpha subunit, such as alpha-2 (GUCY1A2), and a beta subunit, typically beta-1 (GUCY1B3; MIM 139397), which are activated by nitric oxide (NO) and which catalyze conversion of GTP to 3-prime, 5-prime-cyclic GMP and pyrophosphate (Harteneck et al., 1991 [PubMed 1683630]).[supplied by OMIM

Sequence: CENTNIMKNLPQGTSQVPADLRISINTFCRAFPFHLMFDPSMSVLQLGEGLRKQLRCDTHKVLKFEDCFEIVSPKVNATFERVLLRLSTPFVIRTKPEASGSENKD

Especificaciones

Antígeno guanylate cyclase 1, soluble, alpha 2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant GUCY1A2.
Formulación 50% glycerol
génica GUCY1A2
N.º de referencia del gen NM_000855
Alias de gen GC-SA2/GUC1A2
Símbolos de los genes GUCY1A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GUCY1A2 (NP_000846, 296 a.a. ∼ 401 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2977
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Serum
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.