missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRK6, Mouse, Clone: 8B7, Abnova™

Código de producto. 16168864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16168864 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16168864 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00002870M07.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant GRK6.

This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The protein phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors thus initiating their deactivation. Several transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: CATRPELSRCVAFLDGVAEYEVTPDDKRKACGRQLTQNFLSHTGPDLIPEVPRQLVTNCTQRLEQGPCKDLFQELTRLTHEYLSVAPFADYLDSIYFNRF

Especificaciones

Antígeno GRK6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 8B7
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant GRK6.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica GRK6
N.º de referencia del gen BC017272
Alias de gen FLJ32135/GPRK6
Símbolos de los genes GRK6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GRK6 (AAH17272, 71 a.a. ∼ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2870
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.